Learn More
Guanosina, + 98 %
Código de producto. 11433734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433734 250 g 250 g
11408900 25 g 25 g
11423734 50 g 50 g
11418900 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11433734 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11328.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La guanosina se utiliza como un componente de los ácidos nucleicos. Se utiliza en las pinturas metálicas, las perlas de bisutería, los plásticos, la industria cosmética, etc. También se ha utilizado en la farmacocinética como un profármaco. La guanosina se utiliza en aplicaciones de cultivo celular como precursor del GMP.
Solubilidad
Soluble en ácido fórmico:agua (1:1): 50 mg/ml. Insoluble en metanol y éter dietílico.
Notas
Almacenar alejado del calor extremo. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-00-3
Fórmula molecular C10H13N5O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD00010182
Clave InChI NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 625911
Índice Merck 14,4566
Información de solubilidad Soluble in Formic Acid:Water (1:1): 50mg/mL. Insoluble in methanol,diethyl ether.
Rotación óptica −72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
Nombre IUPAC 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24
Porcentaje de pureza ≥98%