Learn More
Guanosina, + 98 %
Código de producto. 11408900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408900 25 g 25 g
11423734 50 g 50 g
11418900 100 g 100 g
11433734 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11408900 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11328.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La guanosina se utiliza como un componente de los ácidos nucleicos. Se utiliza en las pinturas metálicas, las perlas de bisutería, los plásticos, la industria cosmética, etc. También se ha utilizado en la farmacocinética como un profármaco. La guanosina se utiliza en aplicaciones de cultivo celular como precursor del GMP.
Solubilidad
Soluble en ácido fórmico:agua (1:1): 50 mg/ml. Insoluble en metanol y éter dietílico.
Notas
Almacenar alejado del calor extremo. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-00-3
Fórmula molecular C10H13N5O5
Peso molecular (g/mol) 283.24
Número MDL MFCD00010182
Clave InChI NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Guanosine
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 625911
Índice Merck 14,4566
Información de solubilidad Soluble in Formic Acid:Water (1:1): 50mg/mL. Insoluble in methanol,diethyl ether.
Rotación óptica −72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
Nombre IUPAC 2-Amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.24
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanosine
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.