Learn More
MedChemExpress Guanosine
Código de producto. 16402499
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402499 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402499 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0097
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Guanosine (DL-Guanosine) is a purine nucleoside comprising guanine attached to a ribose (ribofuranose) ring via a β-N9-glycosidic bond. Guanosine possesses anti-HSV activity.
Especificaciones
Peso molecular 283.24 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.01%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (353.06 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.53 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 118-00-3
Sinónimo DL-Guanosine∣ Vernine