Learn More
Sal trisódica de guanosina-5'-trifosfato, TRC
Código de producto. 30406446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406446 1 g 1 g
30396831 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8379051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-5'-triphosphate Trisodium Salt
CAS 36051-31-7
Fórmula molecular C10H13N5Na3O14P3
Cantidad 1 g
Sinónimo Guanosine 5'-(tetrahydrogen Triphosphate), Trisodium Salt, 5'-GTP Di-Na Salt, Trisodium 5'-GTP, GTP Trisodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno trisódico; (2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil]oxi-oxidofosforil]
Peso molecular (g/mol) 588.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.9365