Learn More
Guanosina-5'-trifosfato Sal Trisódica (grado técnico), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Guanosine-5'-triphosphate Trisodium Salt |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 588.9365 |