Learn More
Guanosina-5'-trifosfato Sal Trisódica (grado técnico), TRC
Código de producto. 30240626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240626 25 mg 25 miligramos
30240475 100 mg 100 miligramos
30240759 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG83791025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36051-31-7
Fórmula molecular C10H13N5Na3O14P3
Peso molecular (g/mol) 588.94
Sinónimo Guanosine 5'-(tetrahydrogen Triphosphate), Trisodium Salt, 5'-GTP Di-Na Salt, Trisodium 5'-GTP, GTP Trisodium Salt
Nombre IUPAC trisodio; (2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)-3,4-dihidroxioxilano-2-il]metoxi-oxidofosforilo]oxi-oxidofosforilo] fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.9365