Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 150 mg/mL |
| CAS | 207300-85-4 |
| Sinónimo | 5'-GTP trisodium salt hydrate |