Learn More
Sal trisódica de guanosina-5'-trifosfato, 98-100 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423751 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423751 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11423751 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215121680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    200.55€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 36051-31-7
Fórmula molecular C10H16MgN5O14P3
Peso molecular (g/mol) 547.49
Número MDL MFCD00077781,MFCD00077781
Clave InChI NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Sinónimo 5'-gtp trisodium salt, 5 acute-gtp trisodium salt
PubChem CID 92044363
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 98 al 100%
Cantidad 100 mg
Nombre IUPAC Trisodio;fosfato de hidrógeno de [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] fósforo
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.2 (anhidro)
Forma física Polvo