Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Código de producto. 16441646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441646 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16441646 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY12695
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt (5'-GTP trisodium salt) is an activator of the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades.
Especificaciones
Peso molecular 589.13 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.0%
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM)
CAS 36051-31-7
Sinónimo 5'-GTP trisodium salt