Learn More
Sal disódica de guanosina-5'-trifosfato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457800 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457800 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11457800 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210071080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00€
    200.55€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Necesaria como coenzima para la biosíntesis de proteínas en un sistema sin células. Sal disódica de guanosina-5'-trifosfato, MP Biomedicals (GTP) es un nucleótido de purina que funciona como transportador de fosfatos y pirofosfatos involucrados en la canalización de energía química.
La GTP activa la señal de transducción de las proteínas G que están involucradas en varios procesos celulares, entre los que se incluyen la proliferación, diferenciación y activación de varias cascadas de quinasa intracelular. La proliferación y la apóptosis están reguladas, en parte, por la hidrólisis de GTP por pequeñas enzimas GTPasas Ras y Rho. Otro tipo de GTPasa pequeña, la Rab, interviene en el acoplamiento y la fusión de vesículas, y también puede estar implicada en la formación de estas. Además de su papel en la transducción de señales, la GTP también sirve como precursora rica en energía de unidades mononucleótidas en la biosíntesis enzimática del ADN y el ARN.
La GTP es un sustrato para polimerasas de ARN y una amplia gama de GTPasas, lo que incluye las GTPasas de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) y los factores de intercambio de nucleótidos de guanina (GEF) asociados al ciclado y la señalización celular.
Especificaciones
CAS 56001-37-7
Forma física Polvo blanco
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C10H14N5Na2O14P3
Número MDL MFCD03410297
Sinónimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
Información de solubilidad Soluble en agua (50mg/mL - transparente e incoloro).
Clave InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Nombre IUPAC Disodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-5-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
Peso molecular (g/mol) 567.14
PubChem CID 131676145
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • GUANOSINE-5`-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)