Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanosina 5'-trifosfato, hidrato de sal disódica, 90 %, para bioquímica
Código de producto. 10012880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10012880 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10184750 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10732461 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10012880 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    153.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 24.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Guanosina 5'-trifosfato, hidrato de sal disódica, 90 %, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, número CAS-56001-37-7
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56001-37-7
Fórmula molecular C10H14N5Na2O14P3
Peso molecular (g/mol) 567.14
Número MDL MFCD03410297
Clave InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Sinónimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
Nombre IUPAC Disodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-5-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Absorbancia 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Punto de fusión 180°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Espectrofotometría 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.14
Porcentaje de pureza 90%
Sustancias relacionadas 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino