Learn More
Sal disódica de guanosina-5'-trifosfato, ≥ 95%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11441132 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441132 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11441132 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219521391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00€
    639.45€ / 1 g
    Ahorro 32.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Sal disódica de guanosina-5'-trifosfato, ≥ El 95% es un sustrato para las ARN polimerasas.
  • 5′-trifosfato (GTP), un trinucleótido de purina, es un sustrato para polimerasas de ARN y una amplia gama de GTPasa, lo que incluye las GTPasas de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) y los factores de intercambio de nucleótidos de guanina (GEF) asociados al ciclado y la señalización celular.
Chemical Identifiers
CAS 36051-31-7
Fórmula molecular C10H16MgN5O14P3
Peso molecular (g/mol) 547.49
Número MDL MFCD03410297
Clave InChI NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Sinónimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
SMILES [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Nombre de nota Para análisis HPLC
Absorbancia λ Máximo (agua): 252 ±3 nm
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC Disodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-5-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.2
Porcentaje de pureza ≥95 %
Forma física Polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.