Learn More
Sal disódica de guanosina-5'-trifosfato (~85 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt |
| CAS | 56001-37-7 |
| Fórmula molecular | C10H14N5O14P3Na2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) sodium salt (1:2), Guanosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate) disodium salt (9CI), 5’-GTP di-Na salt, Disodium 5'-GTP, Disodium guanosine triphosphate, GTP disodium salt, Guanosine 5'-triphosphoric acid disodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N5O14P3.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | fosfato de disodio; (2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil] |
| Peso molecular (g/mol) | 567.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 566.9545 |