Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de guanosina-5'-trifosfato
Código de producto. 15404029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404029 250 mg 250 miligramos
15414029 500 mg 500 miligramos
15494019 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15404029 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61414.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.46€
    230.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 47.81€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Guanosine 5?-triphosphate (GTP), a purine trinucleotide, is a substrate for RNA polymerases and a wide range of GTPase including G-protein coupled receptor (GPCR) GTPases and cell signaling and cycling associated guanine nucleotide exhange factors (GEF). Guanosine 5?-Triphosphate, Disodium Salt is a phosphoryl donor in protein synthesis and in signal transduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La guanosina 5′-trifosfato (GTP), un trinucleótido de purina, es un sustrato para polimerasas de ARN y una amplia gama de GTPasa, lo que incluye las GTPasas de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) y los factores de intercambio de nucleótidos de guanina (GEF) asociados al ciclado y la señalización celular. La sal disódica de guanosina 5′-trifosfato actúa como donante de fosforilo en la síntesis de proteínas y en la transducción de señales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2 - 8 °C. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56001-37-7
Fórmula molecular C10H14N5Na2O14P3
Peso molecular (g/mol) 567.14
Número MDL MFCD03410297
Clave InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Sinónimo guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
Nombre IUPAC Disodio;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-5-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolano-3,4-diolato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 4113439
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.15
Forma física Polvo