Learn More
Guanosina 5'-(tetrahidrógeno trifosfato) Sal sódica (>80%), TRC
Código de producto. 30240922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240922 1 g 1 g
30240865 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8386051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24905-71-3
Fórmula molecular C10H16N5O14P3 xNa
Peso molecular (g/mol) 545.16
Sinónimo 5'-GTP Sodium Salt, Sodium GTP
Nombre IUPAC sodio ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purina-9-il)-3,4-dihidroxitetrahidrofurano-2-il)trihidrógeno de metil trifosfato
SMILES O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)COP(OP(O)(OP([O-])(O)=O)=O)(O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 5'-(Tetrahydrogen triphosphate) Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N5O14P3.Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.97