Learn More
Sal de trilitio de guanosina 5'-O-(2-tiodifosfato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanosine 5'-O-(2-Thiodiphosphate) Trilithium Salt |
| CAS | 97952-36-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N5 O10 P2 S . 3 Li |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5'-Guanylic acid, monoanhydride with phosphorothioic acid, trilithium salt (9CI), Trilithium GDP-βS, Guanosine 5'-(β-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanosine 5'-O-(2-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanosine 5'-O-(β-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanyl-5'-yl thiophosphate trilithium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | [Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=S)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | trilitio;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil dioxidofosfinotioilo fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 477.065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.026 |