Learn More
Guanosina 5'-Sal Monofosfato Sódica, TRC
Código de producto. 17998674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998674 5 g 5 g
17997634 1 g 1 g
17969654 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6341005G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146894-16-8
Fórmula molecular C10H12N5Na2O8P • x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 407.181802
Sinónimo 5'-Guanylic Acid Disodium Salt, 5'-GMP Disodium Salt, Disodium 5'-GMP, Disodium 5'-Guanylate, Disodium GMP, Disodium Guanosine 5'-Monophosphate, Disodium Guanosine 5'-phosphate, Disodium Guanylate, E 627, GMP Disodium Salt, GMP Sodium Salt, Guanosine 5'-Monophosphate Disodium Salt, Guanosine 5'-Phosphate Disodium Salt, Guanylic Acid Sodium Salt, NSC 20265, Sodium 5'-Guanylate, Sodium GMP, Sodium Guanosine 5'-Monophosphate;
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(NC(N)=NC3=O)=C3N=C2)O[C@@H]1COP(O[Na])(O[Na])=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Guanosine 5'-Monophosphate Disodium Salt Hydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O8P.2Na.H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(23-9)1-22-24(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0325
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.