Learn More
Guanosina 5′-difosfo-beta-L-sal disódica fosa, TRC
Código de producto. 30240660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240660 2.5 mg 2.50 miligramo
30240564 1 mg 1 miligramo
30240477 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8379252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148296-47-3
Fórmula molecular C16 H23 N5 O15 P2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 633.3
Sinónimo Guanosine 5'-pyrophosphate, β-L-fucopyranosyl ester, Guanosine pyrophosphate, L-fucosyl ester, Guanosine diphosphofucose, Guanosine diphosphate fucose, Guanosine 5'-pyrophosphate, L-fucosyl ester, Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]metoxi-oxido-fosforilo] [(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 5'-diphospho-beta-L-fucose Disodium Salt
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25N5O15P2.2Na/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27;;/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,7+,8+,9+,10+,11-,14+,15+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.0461
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.