Learn More
Guanosina 5′-difosfo-beta-L-sal disódica fosa, TRC
Código de producto. 30240564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240564 1 mg 1 miligramo
30240660 2.5 mg 2.50 miligramo
30240477 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8379251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148296-47-3
Fórmula molecular C16 H23 N5 O15 P2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 633.3
Sinónimo Guanosine 5'-pyrophosphate, β-L-fucopyranosyl ester, Guanosine pyrophosphate, L-fucosyl ester, Guanosine diphosphofucose, Guanosine diphosphate fucose, Guanosine 5'-pyrophosphate, L-fucosyl ester, Guanosine 5′-diphospho-β-L-fucose Disodium Salt
Nombre IUPAC disodio; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)-3,4-dihidroxi-tetrahidrofurano-2-il]metoxi-oxido-fosforilo] [(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il] fosfato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@H](OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(=Nc34)N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 5'-diphospho-beta-L-fucose Disodium Salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25N5O15P2.2Na/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27;;/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,7+,8+,9+,10+,11-,14+,15+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.0461