Learn More
Guanosina 5'-difosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanosine 5'-Diphosphate |
| CAS | 146-91-8 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N5 O11 P2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Guanosine 5'-(trihydrogen diphosphate) (9CI, ACI), Guanosine 5'-(trihydrogen pyrophosphate) (8CI), Guanosine pyrophosphate (6CI, 7CI), 5'-GDP, GDP, Guanosine 5'-diphosphate, Guanosine 5'-pyrophosphate, Guanosine diphosphate, Guanosine, mono(trihydrogen di |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5O11P2/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfono hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 443.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.024 |