Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal disódica de guanosina-5'-difosfato
Código de producto. 15404209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404209 100 mg 100 miligramos
15414209 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404209 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61646.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    111.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 26.05€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7415-69-2 | C10H13N5Na2O11P2 | 487.17 g/mol
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt is used to study the kinetics and characteristics of GTPases such as those associated with G-protein coupled receptors. It is also used to study cell signaling processes mediate by guanine nucleotide exchange factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de guanosina-5′-difosfato se utiliza para estudiar la cinética y las características de las GTPasas, como las asociadas a los receptores acoplados a proteínas G. También se utiliza para estudiar los procesos de señalización celular mediados por factores de intercambio de nucleótidos de guanina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7415-69-2
Fórmula molecular C10H13N5Na2O11P2
Peso molecular (g/mol) 487.17
Número MDL MFCD00066538
Clave InChI LTZCGDIGAHOTKN-KHRSEZDTNA-L
Sinónimo 5-gdp pound not2na
PubChem CID 134129638
Nombre IUPAC disodium hydrogen ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.17
Forma física Polvo