Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-diphosphate disodium salt
Código de producto. 16444748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444748 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16444748 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY113066A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-diphosphate (GDP) disodium salt is a nucleoside diphosphate that activates adenosine 5'-triphosphate-sensitive K+ channel. Guanosine 5'-diphosphate disodium salt is a potential iron mobilizer, which prevents the hepcidin-ferroportin interaction and modulates the interleukin-6 (IL-6)/stat-3 pathway. Guanosine 5'-diphosphate disodium salt can be used in the research of inflammation, such as anemia of inflammation (AI).
Especificaciones
Peso molecular 487.16 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 125 mg/mL (256.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : <1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 7415-69-2
Sinónimo GDP disodium salt