Learn More
Guanosina-5',5' '-d2 Monohidrato, TRC
Código de producto. 30240748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240748 10 mg 10 miligramos
30240673 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG83791510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 478511-34-1
Fórmula molecular C10H13D2N5O6
Peso molecular (g/mol) 303.27
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-beta-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one-5',5' '-d2, DL-Guanosine-5',5' '-d2, Guanine Ribonucleoside-5',5' '-d2, 9-beta-D-Ribofuranosylguanine-5',5' '-d2, 2-Aminoinosine-5',5' '-d2, NSC 19994-5',5' '-d2, Vernine-5',5' '-d2;
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-5-[dideuterio(hidroxi)metil]-3,4-dihidroxioxiolán-2-il]-1H-purina-6-una; hidratar
SMILES O.[2H]C([2H])(O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-5',5' '-d2 Monohydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O5.H2O/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1/i1D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1148