Learn More
Sal sódica de monofosfato cíclico de guanosina 3',5', TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanosine 3',5'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt |
| CAS | 40732-48-7 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N5 O7 P . Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Guanosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), sodium salt (1:1), Guanosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, guanosine deriv., Cyclic 3',5'-guanosine monophosphate monosodium salt, Guanosine monophosphate monosodium salt, Monosodium-GMP, Guanosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | sodio;9-[(4aR,6R,7R,7aS)-7-hidroxi-2-óxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxafosfinin-6-il]-2-amino-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 367.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.0294 |