Learn More
Guanosina 2',3'-Sal Monofosfato Cíclica Trietilamina, TRC
Código de producto. 30240730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240730 25 mg 25 miligramos
30240608 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30240730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG83795025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73647-09-3
Fórmula molecular C10 H12 N5 O7 P . C6 H15 N
Peso molecular (g/mol) 446.395
Sinónimo Guanosine Cyclic 2',3'-(Hydrogen Phosphate) N,N-Diethylethanamine;
Nombre IUPAC 9-[(3aR,4R,6R,6aR)-2-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3,2]dioxafosfol-4-il]-2-amino-3H-purina-6-uno; N,N-dietiletana
SMILES CCN(CC)CC.NC1=NC(=O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP(=O)(O)O[C@@H]34)c2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 2',3'-Cyclic Monophosphate Triethylamine Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N5O7P.C6H15N/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-6-5(3(1-16)20-9)21-23(18,19)22-6;1-4-7(5-2)6-3/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);4-6H2,1-3H3/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.168