Learn More
Guanosina-13C,15N2 hidrato, TRC
Código de producto. 30009923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009923 1 mg 1 miligramo
30006323 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8379021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 197227-95-5
Fórmula molecular 13C C9 H13 15N2 N3 O5 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 304.24
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one-13C,15N2, DL-Guanosine-13C,15N2, Guanine Ribonucleoside-13C,15N2, 9-β-D-Ribofuranosyl-
Nombre IUPAC 2-(^{15}N)azanyl-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-1H-purina-6-una; hidratar
SMILES O.[15NH2][13C]1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)[15NH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine-13C,15N2 hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O5.H2O/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1/i10+1,11+1,14+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0997
Porcentaje de pureza >95%