Learn More
Guanine, TRC
Código de producto. 30136062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136062 25 g 25 g
17943755 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG83600025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-40-5
Fórmula molecular C5 H5 N5 O
Peso molecular (g/mol) 151.13
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Aciclovir Imp. B (EP), Guanine, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Guanine (8CI), 2-Amino-6-hydroxy-1H-purine, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine, 9H-Guanine, C.I. 75170, C.I. Natural White 1, Dew Pearl, Guanin, Guanine enol, Hypoxanthine, 2-amino-, Mearlmaid, Mearlmaid AA, Natural Pearl Essence, Natural White 1, Naturon, Pearl Essence, Stella Polaris, Valganciclovir Hydrochloride Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-amino-1,7-dihidropurina-6-una
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0494
Porcentaje de pureza >95%