Learn More
Guanina, polvo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456111 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11456111 25 g
1 options
Código de producto. 11456111 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219069125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La guanina es una de las cuatro nucleobases principales que se encuentran en los ácidos nucleicos ADN y ARN.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanine
Nombre de nota FTIR
CAS 73-40-5
Color Blanco
Fórmula molecular C5H5N5O
Número MDL MFCD00071533
Cantidad 25 g
Sinónimo guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
Clave InChI UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Nombre IUPAC 2-amino-6,7-dihidro-3H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 151.13
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.13
Grado Altamente purificado
Forma física Polvo