Learn More
Guanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10255060 10 g Frasco de vidrio 10 g
10697262 25 g Frasco de vidrio 25 g
10414215 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120250100
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-40-5
Fórmula molecular C5H5N5O
Peso molecular (g/mol) 151.13
Número MDL MFCD00071533
Clave InChI UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
Nombre IUPAC 2-amino-3,7-dihidropurin-6-ona
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Specifications
Nombre del producto químico o material Guanine
Absorbancia lambda max. 248nm, pH 1, 1.35 to 1.41 (A250/A260), 0.82 to 0.86 (A280/A260), 0.47 to 0.51 (A290/A260)
Punto de fusión 360°C
Color Crema a blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 26, 449
Índice Merck 15, 4599
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in alkali hydroxides,dilute acids,sparingly soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.13
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.