Learn More
Guanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479882 500 g 500 g
11459882 25 g 25 g
11469882 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479882 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12024.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
Employed as a nucleobase incorporated into biological nucleic acids. Guanine is suitable reagent used to investigate the mechanism of electrochemical oxidation of guanine and adenine using a glassy carbon microelectrode and cyclic and differential pulse voltammetry. It may be used in the preparation of mixed-sequence peptide nucleic acid (PNA) monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como nucleobasa incorporada en ácidos nucleicos biológicos. La guanina es un reactivo adecuado utilizado para investigar el mecanismo de oxidación electroquímica de la guanina y la adenina mediante un microelectrodo de carbono vítreo y una voltametría cíclica y diferencial por impulsos. Puede usarse en la preparación de monómeros de ácido nucleico péptido de secuencia mixta (PNA).
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en amoníaco-agua, soluciones KOH, ácidos diluidos, y 1 N NaOH (0,1 M).
Notas
Mantener alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-40-5
Fórmula molecular C5H5N5O
Peso molecular (g/mol) 151.13
Número MDL MFCD00071533
Clave InChI UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Beilstein 9680
Índice Merck 14,4564
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ammonia-water,KOH solutions,dilute acids,and 1 N NaOH (0.1M).
Nombre IUPAC 2-amino-3,7-dihidropurin-6-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.13
Porcentaje de pureza 98%