Learn More
Guanina-4,8-13C2,7-15N, TRC
Código de producto. 30400118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400118 25 mg -
30392825 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG83600225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246814-70-9
Fórmula molecular C313C2H5N415NO
Peso molecular (g/mol) 154.1
Sinónimo 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one-4,8-13C2,7-15N, 2-Amino-6-hydroxy-1H-purine-4,8-13C2,7-15N, 2-Amino-6-hydroxypurine-4,8-13C2,7-15N, 2-Aminohypoxanthine-4,8-13C2,7-15N, 9H-Guanine-4,8-13C2,7-15N, 2-Amino-hypoxanthine-4,8-13C2,7-15N
Nombre IUPAC 2-amino-1,9-dihidropurina-6-una
SMILES O=C1NC(N)=N[13C]2=C1[15N]=[13CH]N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanine-4,8-13C2,7-15N
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)/i1+1,3+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0532