Learn More
Guanidinosuccinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16485576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485576 100 mg 100 miligramos
16441047 50 mg 50 miligramos
16424778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113373
MedChemExpress Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.
Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidinosuccinic acid
Forma física Powder
CAS 6133-30-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9N3O4
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (428.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (34.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(N)=N
Peso molecular (g/mol) 175.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.14
Porcentaje de pureza 98.0%