Learn More
Guanidinoetil Sulfonato, TRC
Código de producto. 30240774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240774 100 mg 100 miligramos
30240814 1 g 1 g
30240574 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG827500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 543-18-0
Fórmula molecular C3 H9 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 167.19
Nombre IUPAC Ácido 2-carbamimidamidianoetanossulfónico
SMILES NC(=N)NCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidinoethyl Sulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N3O3S/c4-3(5)6-1-2-10(7,8)9/h1-2H2,(H4,4,5,6)(H,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0365
Porcentaje de pureza >95%