Learn More
Guanidineacético-2,2-d2 Ácido, TRC
Código de producto. 30240940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240940 2.5 mg 2.50 miligramo
30240929 25 mg 25 miligramos
30240844 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8212512.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-63-7
Fórmula molecular C3 D2 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 119.1189
Sinónimo Glycine-2,2-d2, N-(aminoiminomethyl)- (ACI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-2,2-d2 (ACI)
Nombre IUPAC 2-carbamimidido-2,2-ácido dideuterioacético
SMILES [2H]C([2H])(NC(=N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidineacetic-2,2-d2 Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0664
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.