Learn More
Guanidineacético-2,2-d2 Ácido, TRC
Código de producto. 30240929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240929 25 mg 25 miligramos
30240844 5 mg 5 miligramos
30240940 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG82125125MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-63-7
Fórmula molecular C3 D2 H5 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 119.1189
Sinónimo Glycine-2,2-d2, N-(aminoiminomethyl)- (ACI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-2,2-d2 (ACI)
Nombre IUPAC 2-carbamimidido-2,2-ácido dideuterioacético
SMILES [2H]C([2H])(NC(=N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidineacetic-2,2-d2 Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0664