Learn More
Tiocianato de guanidina (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10503345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503345 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10285253 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503345 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2211
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para el aislamiento de ARN intacto a partir de extractos celulares
Un agente desnaturalizante más potente que el clorhidrato de guanidina, el tiocianato de guanidina es adecuado para el aislamiento del ARN intacto de extractos celulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-84-0
Fórmula molecular C2H6N4S
Sinónimo Guanidinium Isothiocyanate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Thiocyanate
Absorbancia 0,8 máx. (70% en agua a 25 °C) a 280 nm
Punto de fusión 118 °C
Color Blanco
pH 5
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal H2NC(:NH)NH2·HSCN
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Presión de vapor Insignificantes
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.