Learn More
Guanidina Tiocianat, TRC
Código de producto. 30011042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011042 250 mg 250 miligramos
30003789 2.5 g 2.50 g
30006947 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG838723250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-84-0
Fórmula molecular C H5 N3 . C H N S
Peso molecular (g/mol) 118.16
Sinónimo Guanidine Thiocyanate, Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1), Guanidine thiocyanate (6CI), Guanidine, monothiocyanate (8CI,9CI), Buffer AVL, Buffer ML, Buffer MTL, Buffer RLT, GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium thiocyanate, NSC 2119, RLT
Nombre IUPAC guanidina; Ácido tiocianínico
SMILES NC(=N)N.SC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Thiocyanate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0313