Learn More
Tiocianato de guanidina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491682 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491682 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11491682 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04820991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    302.40€ / 500 g
    Ahorro 15.60€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Tiocianato de guanidina, grado de investigación, > 98 %, duro, gránulos cristalinos blancos
  • El tiocianato de guanidina se utiliza a menudo en el aislamiento del ácido ribonucleico intacto para eliminar la actividad de la ARNasa.
  • Una solución de 4 M de tiocianato de guanidina inactiva irreversiblemente la ARNasa.
  • En presencia de tiocianato de guanidina, las proteínas se disuelven fácilmente, las estructuras celulares se desintegran y las nucleoproteínas se disocian de los ácidos nucleicos, a medida que se pierde la estructura secundaria de las proteínas.
  • El tiocianato de guanidina es un agente caotrópico y desnaturalizante proteico fuerte que inactiva las nucleasas aproximadamente 2,5 veces más rápido que el clorhidrato de guanidina.
Especificaciones
CAS 593-84-0
Punto de fusión 115 °C a 122 °C
Color Blanco
pH 5 a 7 (6M aq soln)
Pérdida por secado <1%
Notas de grado de pureza >98%
Fórmula molecular C2H6N4S
Número MDL MFCD00013027
Cantidad 500 g
Número UN UN1759
Beilstein 3563461
Sinónimo Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
Información de solubilidad Soluble en (6,0 M aq soln): Solución clara e incolora.
Clave InChI ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 118.16
Porcentaje de pureza >98%
Grado Investigación
Forma física Gránulos cristalinos