Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiocianato de guanidinio, Grado de biología molecular
Código de producto. 15486719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486719 50 g 50 g
15496719 250 g 250 g
15406729 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15486719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65104.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Un desnaturalizador de proteínas
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de guanidinio se utiliza para el aislamiento de ARN y puede solubilizar proteínas. Cuando el compuesto se utiliza para solubilizar proteínas, se puede eliminar sin dificultad mediante la diálisis contra la urea. La hibridación de los hepatocitos de tiocianato de guanidinio solubilizados se puede utilizar como un método para cuantificar el ARNm de los hepatocitos. Se ha demostrado que el lisado de muestras de sangre almacenado en tiocianato de guanidinio mantiene la integridad del ácido nucleico. La investigación muestra que el tiocianato de guanidinio no es eficaz para el aislamiento de ARN del tejido vegetal con altos niveles de metabolitos secundarios y proteínas de almacenamiento.
Solubilidad
Soluble en agua (1420 g/L) a 20°C y etanol (5 %).
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-84-0
Fórmula molecular CH5N3·CHNS
Número MDL MFCD00013027
Sinónimo Guanidine rhodanide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine thiocyanate
Punto de fusión 118°C to 122°C
Color Blanco
Densidad 1.29
Cantidad 50 g
Beilstein 3563461
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Grado Biología molecular
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid