Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiocianato de guanidinio, Grado de biología molecular
Código de producto. 15406729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406729 500 g 500 g
15486719 50 g 50 g
15496719 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406729 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65104.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.44€
    312.65€ / 500 g
    Ahorro 66.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un desnaturalizador de proteínas
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de guanidinio se utiliza para el aislamiento de ARN y puede solubilizar proteínas. Cuando el compuesto se utiliza para solubilizar proteínas, se puede eliminar sin dificultad mediante la diálisis contra la urea. La hibridación de los hepatocitos de tiocianato de guanidinio solubilizados se puede utilizar como un método para cuantificar el ARNm de los hepatocitos. Se ha demostrado que el lisado de muestras de sangre almacenado en tiocianato de guanidinio mantiene la integridad del ácido nucleico. La investigación muestra que el tiocianato de guanidinio no es eficaz para el aislamiento de ARN del tejido vegetal con altos niveles de metabolitos secundarios y proteínas de almacenamiento.
Solubilidad
Soluble en agua (1420 g/L) a 20°C y etanol (5 %).
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-84-0
Fórmula molecular CH5N3·CHNS
Número MDL MFCD00013027
Sinónimo Guanidine rhodanide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine thiocyanate
Punto de fusión 118°C to 122°C
Color Blanco
Densidad 1.29
Cantidad 500 g
Beilstein 3563461
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Grado Biología molecular
Forma física Sólido en polvo