Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiocianato de guanidina, 99 %
Código de producto. 11454777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454777 2500 g 2500 g
11434777 100 g 100 g
11444777 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454777 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21250.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de guanidina es una herramienta útil para el aislamiento de ARN y la solubilización de proteínas. Participa en la cuantificación del ARNm de los hepatocitos. Actúa como medio para los lisados de muestras de sangre con el objetivo de mantener la integridad del ácido nucleico. Es un agente caotrópico, principalmente involucrado en la extracción de ADN y ARN. Se utiliza para desactivar el virus de la gripe.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiocianato de guanidina
Forma física Líquido
Cantidad 2500 g
Información de solubilidad Soluble en agua y etanol
Porcentaje de pureza 99%