Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiocianato de guanidina, 99 %
Código de producto. 11434777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434777 100 g 100 g
11444777 500 g 500 g
11454777 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434777 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B21250.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.65€
    52.65€ / 100 g
    Ahorro 11.00€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Guanidine thiocyanate is a useful tool for RNA isolation and protein solubilization. It is involved in the quantification of mRNA from hepatocytes. It acts as a medium for blood smaple lystae in order to maintain the integrity of nucleic acid. It is a chaotropic agent, mainly involved in the extraction of DNA and RNA. It is utilized to deactivate the influenza virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de guanidina es una herramienta útil para el aislamiento de ARN y la solubilización de proteínas. Participa en la cuantificación del ARNm de los hepatocitos. Actúa como medio para los lisados de muestras de sangre con el objetivo de mantener la integridad del ácido nucleico. Es un agente caotrópico, principalmente involucrado en la extracción de ADN y ARN. Se utiliza para desactivar el virus de la gripe.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiocianato de guanidina
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble en agua y etanol
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine thiocyanate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.