Learn More
Fosfato de guanidina, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Guanidine Phosphate |
| CAS | 5423-23-4 |
| Fórmula molecular | 2(CH5N3) . H3PO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Guanidine, phosphate (2:1) (8CI, 9CI, ACI), BGP 11, Diguanidine phosphate, Diguanidinium hydrogen phosphate, Fran S 400, Guanidinium monohydrogen phosphate, Phosphoric acid diguanidinium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CH5N3.H3O4P/c2*2-1(3)4;1-5(2,3)4/h2*(H5,2,3,4);(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N.NC(=N)N.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | guanidina;ácido fosfórico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?