Learn More
Fosfato de guanidina, TRC
Código de producto. 30394371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30394371 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30394371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG3688832.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Guanidine Phosphate
CAS 5423-23-4
Fórmula molecular 2(CH5N3) . H3PO4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Guanidine, phosphate (2:1) (8CI, 9CI, ACI), BGP 11, Diguanidine phosphate, Diguanidinium hydrogen phosphate, Fran S 400, Guanidinium monohydrogen phosphate, Phosphoric acid diguanidinium salt
Fórmula InChI InChI=1S/2CH5N3.H3O4P/c2*2-1(3)4;1-5(2,3)4/h2*(H5,2,3,4);(H3,1,2,3,4)
SMILES NC(=N)N.NC(=N)N.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC guanidina;ácido fosfórico
Peso molecular (g/mol) 216.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0736
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.