Learn More
Nitrato de guanidina, TRC
Código de producto. 30403915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403915 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30403915 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG821240250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Nitrate
CAS 506-93-4
Fórmula molecular CH5N4O3
Cantidad 250 g
Sinónimo Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate
Fórmula InChI InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
SMILES NC(=N)N.O[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC guanidina; ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 121.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.044