Learn More
Nitrato de guanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanidine Nitrate |
| CAS | 506-93-4 |
| Fórmula molecular | CH5N4O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)N.O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | guanidina; ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.044 |