Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de guanidinio, ultrapuro, 99 %
Descripción
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized to synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de guanidina se utiliza para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos. Se puede utilizar como medicamento, como síntesis orgánica intermedia y en colorantes. Actúa como intermedio en la preparación de sulfadiazina, que es una materia prima importante para la sulfametildiazina, la sulfametazina y el ácido fólico. Se utiliza para la síntesis de la 2-amino-pirimidina, la 2-amino-6-metil-pirimidina y la 2-amino-4,6-dimetil-pirimidina. También se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar las nucleoproteínas e inhibir la ARNasa.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Higroscópica. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Puede aglomerarse durante el almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanidine hydrochloride |
| Punto de fusión | 185°C to 188°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.344 |
| Notas de grado de pureza | Ultrapure |
| Cantidad | 1 kg |
| Beilstein | 3591990 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,4562 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and ethanol. |
| Mostrar más |