Learn More
Clorhidrato de guanidina, ultrapuro, 500 g, MP Biomedicals
Código de producto. 11451682 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451682 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11451682 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04820539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.00€
    383.25€ / 500 g
    Ahorro 19.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
50-01-1 pureza: >>99 %; D.E. de 260 nm de una solución de 6 M: << 0,03 de amelide: ninguno detectó desnaturalizante de proteínas para determinaciones de peso molecular.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
CAS 50-01-1
Fórmula molecular CH6ClN3
Cantidad 500 g
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Grado Ultrapuro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride