Learn More
Clorhidrato de guanidina, grado práctico, MP Biomedicals
Código de producto. 11324359 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. Cantidad
11324359 250 g
1 options
Código de producto. 11324359 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02101905.2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
  • El clorhidrato de guanidina es un agente chaotrópico fuerte que resulta útil para el desnaturalización y posterior replegamiento de proteínas.
  • Este potente desnaturalizante puede solubilizar proteínas insolubles o desnaturalizadas, como cuerpos de inclusión, y utilizarse para la recuperación de proteínas periplásmicas.
  • Esto puede ser usado como el primer paso para replegar las proteínas o enzimas en su forma activa.
  • La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios.
  • También se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar la nucleoproteína en sus fracciones de ácido nucleico y proteína.
  • Es un inhibidor de la RNasa.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GUANIDINE HYDROCHLORIDE
CAS 50-01-1
Punto de fusión 175 °C a 190 °C
Color Blanco
Fórmula molecular CH6ClN3
Fórmula lineal CH5N3·HCl
Número MDL MFCD00013026
Cantidad 250 g
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Información de solubilidad Soluble en (6M aq soln): Solución relativamente clara a turbia amarilla con sedimento en pie.
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.53
Grado Práctico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Guanidine Hydrochloride, practical grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride