Learn More
Grado de densidad óptica del clorhidrato de guanidina MP Biomedicals
Código de producto. 11473731 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11473731 100 g
1 options
Código de producto. 11473731 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215121080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine Hydrochloride
CAS 50-01-1
Densidad 1,345g/cm3 a 20 °C
Fórmula molecular CH6ClN3
Cantidad 100 g
Sinónimo guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Clave InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Nombre IUPAC guanidina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.5
Grado Densidad óptica