Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de guanidino, Grado de biología molecular
Description
Guanidine hydrochloride is used for the denaturation and subsequent refolding of proteins. This strong denaturant can solubilize insoluble or denatured proteins such as inclusion bodies. This can be used as the first step in refolding proteins or enzymes into their active form. Urea and dithiothreitol (DTT) may also be necessary. Guanidine hydrochloride is used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de guanidino se utiliza para la desnaturalización y posterior replegamiento de proteínas. Este desnaturalizador fuerte puede solubilizar proteínas insolubles o desnaturalizadas como los cuerpos de inclusión. Esto se puede utilizar como el primer paso en el replegamiento de proteínas o enzimas en su forma activa. La urea y el ditiotreitol (DTT) también pueden ser necesarios. El clorhidrato de guanidino se utiliza en el aislamiento de ARN para disociar las nucleoproteínas e inhibir la ARNasa.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Guanidine hydrochloride |
| Punto de fusión | 178°C to 185°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 1.34 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 144562 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.53 |
| Show More |
Safety and Handling
- Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride